Microplates, 384-well
Micropiastra HTS, piastra a 384 pozzetti con inserti mobili in vetro, chimicamente inerte, ~250 µl
Codice catalogo 612-9873
Nome del fornitore: HIRSCHMANN
Vai a
Product Details & Documents
Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
Specifiche
- Descrizione:Micropiastra HTS, piastra a 384 pozzetti con inserti mobili in vetro, chimicamente inerte
- Volume pozzetti:~250 µl
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Inserti in vetro per piastre a 384 pozzettiInserti in vetro per piastre a 384 pozzettiHIRS9240584Log in per disponibilità1 * 384 ST - SFr. 139.00