Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
Multiple adapters
14/23 NS, 14/23 NS
Codice catalogo 271-2211
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
Codice catalogo 271-2211
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
14/23 NS, 14/23 NS
Price
SFr. 45.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato 3.3.
  • Ottima resistenza chimica
  • Resistenza alle alte temperature
  • Espansione termica minima che conferisce una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Con due prese standard 29/32 terra e un cono standard 29/32 terra. Collo laterale inclinato verso l'alto con un angolo di 105°.
Documents
Specifiche
  • Dimensione cono:
    14/23 NS
  • Cono femmina:
    14/23 NS
  • Seq:
    01