Imbuti separatori conici
2000 ml, 29/32 NS, 50 ml
527-1206
DURAN®, vetro borosilicato, con tappo in NS-PE.
Con attacco e gambo liscio. Disponibile con chiave in vetro pieno intercambiabile o, in alternativa, chiave in PTFE per evitare l'uso di grasso. Con o senza graduazioni.
- Cono femmina:29/32 NS
- Capacità:2000 ml
- Divisione:50 ml