Orders LinkContactUsLinkComponent
Imbuti separatori conici
100 ml, 19/26 NS, 5 ml
Codice catalogo 527-1202
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Imbuti separatori conici
Codice catalogo 527-1202
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Imbuti separatori conici
Imbuti separatori conici
100 ml, 19/26 NS, 5 ml
Price
SFr. 99.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato, con tappo in NS-PE.
Con attacco e gambo liscio. Disponibile con chiave in vetro pieno intercambiabile o, in alternativa, chiave in PTFE per evitare l'uso di grasso. Con o senza graduazioni.
Specifiche
  • Cono femmina:
    19/26 NS
  • Capacità:
    100 ml
  • Divisione:
    5 ml