Orders LinkContactUsLinkComponent
Imbuti separatori conici
Imbuti separatori conici
1000 ml, 29/32 NS, 20 ml
Codice catalogo 527-1225
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Imbuti separatori conici
Codice catalogo 527-1225
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Imbuti separatori conici
Imbuti separatori conici
1000 ml, 29/32 NS, 20 ml
Price
SFr. 178.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato, con tappo in NS-PE.
Con attacco e gambo liscio. Disponibile con chiave in vetro pieno intercambiabile o, in alternativa, chiave in PTFE per evitare l'uso di grasso. Con o senza graduazioni.
Documents
Specifiche
  • Cono femmina:
    29/32 NS
  • Capacità:
    1000 ml
  • Divisione:
    20 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.