Stopcocks for separating funnels, DURAN®
14,5 NS
Codice catalogo SCOT286433607
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Stopcocks for separating funnels, DURAN®
Codice catalogo SCOT286433607
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, with polished short funnel, without key.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
For glass manipulators.
Specifiche
- Rubinetto:14,5 NS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..