Stopcocks, single-way, DURAN®
8 mm, 24 NS
Codice catalogo SCOT286414807
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Stopcocks, single-way, DURAN®
Codice catalogo SCOT286414807
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with glass or PTFE keys.
- Replaceable NS keys
- Screw thread retaining device
Straight bore.
Specifiche
- Ø foro:8 mm
- Seq:31
- Rubinetto:24 NS