Stopcocks, single-way, DURAN®
6 mm, 21,5 NS
Codice catalogo SCOT286414601
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Stopcocks, single-way, DURAN®
Codice catalogo SCOT286414601
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with glass or PTFE keys.
- Replaceable NS keys
- Screw thread retaining device
Straight bore.
Specifiche
- Ø foro:6 mm
- Seq:30
- Rubinetto:21,5 NS
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.