Stopcocks, single-way, DURAN®
4 mm, 14,5 NS
Codice catalogo SCOT286413605
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Stopcocks, single-way, DURAN®
Codice catalogo SCOT286413605
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with glass or PTFE keys.
- Replaceable NS keys
- Screw thread retaining device
Straight bore.
Specifiche
- Ø foro:4 mm
- Seq:25
- Rubinetto:14,5 NS