Stopcocks, single-way, DURAN®
2,5 mm, 14,5 NS
SCOT286413408
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with glass or PTFE keys.
- Replaceable NS keys
- Screw thread retaining device
Straight bore.
- Ø foro:2,5 mm
- Seq:23
- Rubinetto:14,5 NS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..