Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscometri micro-Ostwald | Avantor
Viscometri micro-Ostwald
4 - 60 mm²/s, 0,1 K, 290 mm, 0,77 mm
Katalognr. SCOI285404322
Anbieter:   SI Analytics
Viscometri micro-Ostwald
Katalognr. SCOI285404322
Anbieter:  SI Analytics
Viscometri micro-Ostwald
Viscometri micro-Ostwald
4 - 60 mm²/s, 0,1 K, 290 mm, 0,77 mm
Preis
SFr. 609.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These Micro-Ostwald viscometers are available as calibrated for either manual or automatic measurements and uncalibrated models.
Suitable for measurements of small liquid quantities with extreme formation of foam.
Technische Daten
  • Range di misura:
    4 - 60 mm²/s
  • Lunghezza:
    290 mm
  • Seq:
    008
  • Costante:
    0,1 K
  • Ø int.:
    0,77 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-1233
    Polyamide bracket holder for routine viscometers, Cannon-Fenske reverse flow viscometers and Ostwald viscometers
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 112.00 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-1235
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 6 - 16 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 21.40 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-1234
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 4 - 10 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 17.90 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-1236
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 8 - 16 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 17.90 SFr.
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Descrizione
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 442-1237
    Silicone ring (i.Ø - o.Ø = 10 - 16 mm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 19.80 SFr.