Orders LinkContactUsLinkComponent
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
200 - 1000 mm²/s, 1 K, 1,83 mm
Codice catalogo SCOI285400575
Nome del fornitore:   SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Codice catalogo SCOI285400575
Nome del fornitore:  SI Analytics
Ubbelohde viscometers (ASTM)
Ubbelohde viscometers (ASTM)
200 - 1000 mm²/s, 1 K, 1,83 mm
Price
703.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ubbelohde viscometers for manual measurements of transparent liquids.
Certifications: ASTM
Specifiche
  • Range di misura:
    200 - 1000 mm²/s
  • Costante:
    1 K
  • Ø int.:
    1,83 mm