Orders LinkContactUsLinkComponent
ORP electrode solutions
ORP electrode solutions
ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 640 mV, 60 Ampoul
Codice catalogo SCOI285138381
Nome del fornitore:   SI Analytics
ORP electrode solutions
Codice catalogo SCOI285138381
Nome del fornitore:  SI Analytics
Numero CAS:  
ORP electrode solutions
ORP electrode solutions
ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 640 mV, 60 Ampoul
Numero CAS:  
Price
SFr. 305.00
Log in per disponibilità
1 * 60 Ampull
Product Details & Documents
ORP electrode solutions are used as cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    60 Ampoul
  • Descrizione:
    ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 640 mV
Specifiche