Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer solutions
Buffer solutions
Type L4796, 6,87, ±0,010, 25 °C, 60 Ampoul
Codice catalogo 662-0902
Nome del fornitore:   SI Analytics
Buffer solutions
Codice catalogo 662-0902
Nome del fornitore:  SI Analytics
Numero CAS:  
Buffer solutions
Buffer solutions
Type L4796, 6,87, ±0,010, 25 °C, 60 Ampoul
Numero CAS:  
Price
SFr. 385.00
Log in per disponibilità
1 * 60 Ampull
Product Details & Documents
Buffer solutions intended for extremely precise calibration.
  • Highest measurement reliability
  • No preservative agents
  • Hermetically sealed in the glass ampoule
  • Sterilised with hot steam
Certifications: According to DIN 19 266.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    60 Ampoul
  • Temperatura di riferimento:
    25 °C
  • Descrizione:
    Type L4796
  • Accuratezza pH:
    ±0,010
  • Valore pH:
    6,87