Electrolyte solutions, aqueous
Electrolyte solution, L 2214 2 mol/l KNO3 + 0.001 mol/l KCl, for Ag combination electrodes, thickened, 250 ml in DURAN® glass bottle, 250 mL
Codice catalogo SCOI285136923
Nome del fornitore: SI Analytics
Electrolyte solutions, aqueous
Codice catalogo SCOI285136923
Nome del fornitore: SI Analytics
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Electrolyte aqueous solutions are used for reference electrodes, as electrolyte bridges and for storage.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Letteratura sul prodotto
Specifiche
Specifiche
- Conf:250 mL
- Descrizione:Electrolyte solution, L 2214 2 mol/l KNO3 + 0.001 mol/l KCl, for Ag combination electrodes, thickened, 250 ml in DURAN® glass bottle
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..