Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori
Accessori
Elementi di chiusura per cartucce LiChroCART® da 4 e 4,6 mm
Codice catalogo 1.51496.0001
Nome del fornitore:   Merck
Accessori
Codice catalogo 1.51496.0001
Nome del fornitore:  Merck
Accessori
Accessori
Elementi di chiusura per cartucce LiChroCART® da 4 e 4,6 mm
Price
SFr. 194.00
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Le colonne Merck sono disponibili in 3 formati.
1. Hibar® RT è una colonna tradizionale già comprensiva di raccordi con estremità femmina standard ¹/₁₆". Per proteggere la colonna è possibile utilizzare la precolonna Hibar® con ManuCART® per precolonne Lichrocart® 4-4.
2. Le colonne a cartuccia LiChroCART® utilizzano raccordi rimovibili manu-CART, dotati di attacchi standard femmina da ¹/₁₆". I raccordi manu-CART prevedono un supporto integrato per cartuccia precolonna allo scopo di ridurre al minimo il volume morto. Il manu-CART è utilizzabile con qualsiasi colonna Merck con lunghezza compresa tra 75 e 250 mm.
3. Colonne Chromolith® - Aste monolitiche in silice rivestite in PEEK e pronte all'uso in formato con raccordi finali, vedere la voce di catalogo corrispondente per ulteriori dettagli e foto delle colonne e delle precolonne.
Colonne Hibar® con raccordi: Le colonne Hibar® Merck con raccordi sono disponibili con tutte le fasi stazionarie.
Cartuccia LiChroCART con raccordi manu-CART: Il sistema manu-CART® prevede un raccordo per cartuccia compatibile con colonne da 2, 3 e 4 mm di diametro interno e lunghezza compresa tra 75 e 250 mm.
Precolonne a cartuccia: Precolonne o precolonne a cartuccia Merck 4-4 mm. Possono essere utilizzate con colonne Merck e di altri marchi. Utilizzare i raccordi integrati ManuCART® per le colonne a cartuccia Merck e il supporto per precolonne Hibar® 4-4 per colonne con raccordo finale. Le cartucce precolonne Merck 4-4 sono disponibili nelle versioni C18, C8 RP Select B, Si, NH₂, CN e DIOL.
Specifiche
  • Descrizione:
    Elementi di chiusura per cartucce LiChroCART® da 4 e 4,6 mm