Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrode Cables
Electrode Cables
Electrode cable with 2 mm pole connector, 1 m
Codice catalogo 662-6124
Nome del fornitore:   SI Analytics
Electrode Cables
Codice catalogo 662-6124
Nome del fornitore:  SI Analytics
Electrode Cables
Electrode Cables
Electrode cable with 2 mm pole connector, 1 m
Price
SFr. 58.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Electrode cables with a range of connectors to fit most pH meters.
Specifiche
  • Descrizione:
    Electrode cable with 2 mm pole connector
  • Lunghezza:
    1 m
  • Seq:
    05