Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrode Cables
Electrode Cables
DIN connector for Schott, WTW pH meters, 2 m
Codice catalogo SCOI285120225
Nome del fornitore:   SI Analytics
Electrode Cables
Codice catalogo SCOI285120225
Nome del fornitore:  SI Analytics
Electrode Cables
Electrode Cables
DIN connector for Schott, WTW pH meters, 2 m
Price
SFr. 112.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Electrode cables with a range of connectors to fit most pH meters.
Specifiche
  • Descrizione:
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
  • Lunghezza:
    2 m
  • Seq:
    13