Orders LinkContactUsLinkComponent
Conductivity cells
Conductivity cells
Cella di conducibilità a 2 poli, LF 5101, 0 - 200 mS/cm, 1,0 cm-1, 0...+80 °C, POM, 12×120 mm, Testa a spina avvitabile
Codice catalogo 662-1756
Nome del fornitore:   SI Analytics
Conductivity cells
Codice catalogo 662-1756
Nome del fornitore:  SI Analytics
Conductivity cells
Conductivity cells
Cella di conducibilità a 2 poli, LF 5101, 0 - 200 mS/cm, 1,0 cm-1, 0...+80 °C, POM, 12×120 mm, Testa a spina avvitabile
Price
SFr. 640.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Robust conductivity cells for on-line measuring. Cells are either available with POM shaft or with glass shaft for high chemical resistance.
  • Screw plug head with thread Pg 13.5
  • LF 1101 versions and LF 1051 with platinum plates
  • LF 5101 versions and LF 71 T with platinum rings
  • HD electrode: Certified pressure and temperature consistency according to DIN EN 10204
Pressure range: 10 bar
Informazioni per l'ordine: All electrodes (except LF 1101 T HD) supplied with washer 9980/52 and O-ring type 9932/07. LF 1101 T HD is supplied with HD sealing type 9980/51. Connecting cables need to be ordered separately.
Specifiche
  • Conduttanza:
    0 - 200 mS/cm
  • Connettore:
    Testa a spina avvitabile
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Tipo:
    LF 5101
  • Descrizione:
    Cella di conducibilità a 2 poli
  • Materiale:
    POM
  • Seq:
    04
  • Temperatura:
    0...+80 °C
  • Costante di cella:
    1,0 cm-1