Process pH combination electrodes
Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica, L 9180, 0 - 12, −30...+80 °C, Vetro, L 200, Giunto smerigliato, 12×120 mm, Testa a spina avvitabile
Codice catalogo SCOI285118166
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Connettore:Testa a spina avvitabile
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:L 9180
- Descrizione:Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica
- Materiale:Vetro
- Seq:18
- Diafr.:Giunto smerigliato
- Elettrolita:L 200
- Temperatura:−30...+80 °C
- pH:0 - 12