Process pH combination electrodes
Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica, S 9080, 2 - 14, +10...+135 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Ceramica, 12×120 mm, Testa a spina avvitabile
Catalog # SCOI285112393
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifications
- Connettore:Testa a spina avvitabile
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:S 9080
- Descrizione:Elettrodo per pH combinato, con membrana sferica
- Materiale:Vetro
- Seq:10
- Diafr.:Ceramica
- Elettrolita:KCl 3 mol/l
- Temperatura:+10...+135 °C
- pH:2 - 14