pH and ORP electrodes
Elettrodo per pH in vetro, sistema di riferimento Ag/AgCl, membrana sferica, vetro H, punto zero pH = 7,0, H 1181 HD, 1 - 14, 0...+135 °C, Vetro, 12×120 mm, Spina avvitabile
Catalog # SCOI285111467
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
pH electrodes with glass body.
Specifications
- Connettore:Spina avvitabile
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:H 1181 HD
- Descrizione:Elettrodo per pH in vetro, sistema di riferimento Ag/AgCl, membrana sferica, vetro H, punto zero pH = 7,0
- Materiale:Vetro
- Seq:07
- Temperatura:0...+135 °C
- pH:1 - 14



