pH and ORP electrodes
Elettrodo per pH in vetro, sistema di riferimento Ag/AgCl, membrana sferica, vetro H, punto zero pH = 4,6, H 1171 HD, 1 - 14, 0...+135 °C, Vetro, 12×120 mm, Spina avvitabile
Codice catalogo SCOI285112114
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
pH electrodes with glass body.
Specifiche
- Connettore:Spina avvitabile
- Ø×L:12×120 mm
- Tipo:H 1171 HD
- Descrizione:Elettrodo per pH in vetro, sistema di riferimento Ag/AgCl, membrana sferica, vetro H, punto zero pH = 4,6
- Materiale:Vetro
- Seq:06
- Temperatura:0...+135 °C
- pH:1 - 14