Orders LinkContactUsLinkComponent
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
H 63, 0 - 14, +10...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Platino, 12×320 mm, Testa a spina*, Analisi di acque, applicazioni tecniche
  662-0515
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
  662-0515
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
H 63, 0 - 14, +10...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Platino, 12×320 mm, Testa a spina*, Analisi di acque, applicazioni tecniche
SFr. 523.00
1 * 1 ST
Elettrodi combinati per applicazioni gravose, adatti a tutte le applicazioni in laboratorio e sul campo.
  • Massima accuratezza di misurazione e omogeneità, con una vita utile ottimale del sensore
  • Massima adattabilità per tutte le applicazioni, anche ad alte temperature
  • Per misurazioni in recipienti profondi lunghi fino a 600 mm, in provette MMR con diametro di 3 mm e palloni a fondo sferico con cono standard NS 14,5
* Senza cavo (disponibile separatamente).
Electrolyte: KCl 3 mol/l
Shaft material: Glass
Temperature range: −5 to +100 °C (H 61 / H 63: +10 to + 100 °C)
pH range: 0 - 14
 : con numero di serie e certificato di qualità. Elettrodi con testa a spina forniti senza cavo (da ordinare separatamente).
  • Connettore:
    Testa a spina*
  • Ø×L:
    12×320 mm
  • Per:
    Analisi di acque, applicazioni tecniche
  • Tipo:
    H 63
  • Materiale:
    Vetro
  • Seq:
    41
  • Diafr.:
    Platino
  • Elettrolita:
    KCl 3 mol/l
  • Temperatura:
    +10...+100 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • 662-6193
    Connettore BNC
    1 m
    1 * 1 ST - SFr. 98.70
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • 662-6117
    Connettore-R
    1 m
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
  •  
    Descrizione
  • 662-1425
    Cavo, 1 m, con spina S7/DIN
    1 * 1 ST - SFr. 78.40
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • 662-0102
    Connettore DIN
    1 m
    1 * 1 ST - SFr. 98.70
  •  
    Descrizione
  • 662-1326
    Cavo 3 m, con presa S7/DIN plug
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
  •  
    Descrizione
  • 662-1327
    Cavo, 1 m, con spina S7/BNC
    1 * 1 ST - SFr. 84.10
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..