Orders LinkContactUsLinkComponent
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
H 62, 0 - 14, +10...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Platino, 12×120 mm, Testa a spina*, Analisi di acque, applicazioni tecniche
Codice catalogo 662-0514
Nome del fornitore:   SI Analytics
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
Codice catalogo 662-0514
Nome del fornitore:  SI Analytics
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
H 62, 0 - 14, +10...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, Platino, 12×120 mm, Testa a spina*, Analisi di acque, applicazioni tecniche
Price
SFr. 460.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Elettrodi combinati per applicazioni gravose, adatti a tutte le applicazioni in laboratorio e sul campo.
  • Massima accuratezza di misurazione e omogeneità, con una vita utile ottimale del sensore
  • Massima adattabilità per tutte le applicazioni, anche ad alte temperature
  • Per misurazioni in recipienti profondi lunghi fino a 600 mm, in provette MMR con diametro di 3 mm e palloni a fondo sferico con cono standard NS 14,5
* Senza cavo (disponibile separatamente).
Electrolyte: KCl 3 mol/l
Shaft material: Glass
Temperature range: −5 to +100 °C (H 61 / H 63: +10 to + 100 °C)
pH range: 0 - 14
Ordering information: con numero di serie e certificato di qualità. Elettrodi con testa a spina forniti senza cavo (da ordinare separatamente).
Specifiche
  • Connettore:
    Testa a spina*
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Per:
    Analisi di acque, applicazioni tecniche
  • Tipo:
    H 62
  • Materiale:
    Vetro
  • Seq:
    38
  • Diafr.:
    Platino
  • Elettrolita:
    KCl 3 mol/l
  • Temperatura:
    +10...+100 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Connettore BNC
    Connettore BNC
    662-6193
    1 m
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 98.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Connettore-R
    Connettore-R
    662-6117
    1 m
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo, 1 m, con spina S7/DIN
    Cavo, 1 m, con spina S7/DIN
    662-1425
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 78.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Connettore DIN
    Connettore DIN
    662-0102
    1 m
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 98.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo 3 m, con presa S7/DIN plug
    Cavo 3 m, con presa S7/DIN plug
    662-1326
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Cavo, 1 m, con spina S7/BNC
    Cavo, 1 m, con spina S7/BNC
    662-1327
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 84.10