Orders LinkContactUsLinkComponent
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
N 61, 0 - 14, –5...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, In platino, 12×170 mm, Testa a spina*, Ampia gamma di applicazioni
  662-0512
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
  662-0512
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
Elettrodi pH combinato, ScienceLine
N 61, 0 - 14, –5...+100 °C, Vetro, KCl 3 mol/l, In platino, 12×170 mm, Testa a spina*, Ampia gamma di applicazioni
456.00 SFr.
1 * 1 ST
Elettrodi combinati per applicazioni gravose, adatti a tutte le applicazioni in laboratorio e sul campo.
  • Massima accuratezza di misurazione e omogeneità, con una vita utile ottimale del sensore
  • Massima adattabilità per tutte le applicazioni, anche ad alte temperature
  • Per misurazioni in recipienti profondi lunghi fino a 600 mm, in provette MMR con diametro di 3 mm e palloni a fondo sferico con cono standard NS 14,5
* Senza cavo (disponibile separatamente).
Electrolyte: KCl 3 mol/l
Shaft material: Glass
Temperature range: −5 to +100 °C (H 61 / H 63: +10 to + 100 °C)
pH range: 0 - 14
 : con numero di serie e certificato di qualità. Elettrodi con testa a spina forniti senza cavo (da ordinare separatamente).
  • Connettore:
    Testa a spina*
  • Ø×L:
    12×170 mm
  • Per:
    Ampia gamma di applicazioni
  • Tipo:
    N 61
  • Materiale:
    Vetro
  • Seq:
    09
  • Diafr.:
    In platino
  • Elettrolita:
    KCl 3 mol/l
  • Temperatura:
    –5...+100 °C
  • pH:
    0 - 14
  • Cat. No.:
    662-0512
Accessories
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • 662-6193
    Connettore BNC
    1 m
    1 * 1 ST - SFr. 98.70
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • 662-6117
    Connettore-R
    1 m
    1 * 1 ST - SFr. 121.00
  •  
    Descrizione
  • 662-1425
    Cavo, 1 m, con spina S7/DIN
    1 * 1 ST - SFr. 78.40
  •  
    Descrizione
    Lunghezza
  • 662-0102
    Connettore DIN
    1 m
    1 * 1 ST - SFr. 98.70
  •  
    Descrizione
  • 662-1326
    Cavo 3 m, con presa S7/DIN plug
    1 * 1 ST - SFr. 117.00
  •  
    Descrizione
  • 662-1327
    Cavo, 1 m, con spina S7/BNC
    1 * 1 ST - SFr. 84.10