Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Microfiltri a immersione

3, 6 mm, 100 mm, 10 mm
  SCOT258571308
Microfiltri a immersione
  SCOT258571308
Microfiltri a immersione
Microfiltri a immersione

3, 6 mm, 100 mm, 10 mm

 
SFr. 420.00
   
1 * 10 ST
 

Microfiltro a immersione autoclavabile per filtrazione inversa ie. estrazione del filtrato chiaro (non del filtrante). Lunghezza del filtro: 100 mm.

  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion

Made from clear DURAN® borosilicate glass 3,3.

 
  • Porosità:
    3
  • Ø esterno tubo:
    6 mm
  • Diametro del filtro:
    10 mm
  • Lunghezza tubo:
    100 mm