Burette stopcocks, straight
Burette di capacità 50 ml
Codice catalogo BRND81939
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Borosilicate glass 5,4, amber.
- Interchangeable key
- With glass or PTFE key
- Key with retention device
Stopcock housing with burette tip and key.
Specifiche
- Per:Burette di capacità 50 ml