Supporti per imbuti
Piastre con asta di supporto in alluminio, lunghezza 595 mm, 12,7 mm Ø, 250×140 mm, 2 imbuti con diametro esterno superiore di 50-120 mm
Codice catalogo 519-2711
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
PP plates for holding two or four funnels with top outer-Ø of 50 to 120 mm.
- With aluminum support rod (Ø×L: 12,7×595 mm)
- Adjustable funnel height
Documents
BRND74511_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Per:2 imbuti con diametro esterno superiore di 50-120 mm
- Descrizione:Piastre con asta di supporto in alluminio, lunghezza 595 mm, 12,7 mm Ø
- L×L:250×140 mm
- Seq:01