Contacellule, Bürker, BLAUBRAND®
Counting chamber, without clips, double ruling, Bürker, 0,1 mm
Catalog # BRND718905
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Camere di conteggio con schema Bürker, inclusi due vetrini coprioggetto per emocitometro.
- Ognuno dei quadrati più grandi è suddiviso da linee doppie (a distanza di 0,05 mm) in gruppi di 16 quadrati con lati di 0,2 mm
- I quadrati del gruppo corrispondono per dimensioni alla camera di conteggio Neubauer, ma non sono ulteriormente suddivisi
- Il reticolo evidenzia 9 quadrati da 1 mm² ciascuno
Questi si utilizzano per il conteggio dei trombociti e degli eritrociti.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Profondità della camera:0,1 mm
- Tipo:Bürker
- Descrizione:Counting chamber, without clips, double ruling