Cavity slides
Cavity slides, trasparente, 3, 15 - 18 mm
Codice catalogo BRND475565
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Vetrini in vetro ottico trasparente, classe idrolitica 3.
- Concavità prodotti
Specifiche
- N. di pozzetti:3
- Colore:trasparente
- Descrizione:Cavity slides
- Seq:03
- Ø foro:15 - 18 mm