Cavity slides
Cavity slides, trasparente, 2, 15 - 18 mm
Catalog # BRND475535
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Vetrini in vetro ottico trasparente, classe idrolitica 3.
- Concavità prodotti
Specifications
- N. di pozzetti:2
- Colore:trasparente
- Descrizione:Cavity slides
- Seq:02
- Ø foro:15 - 18 mm