Vetrini per microscopio
Vetrino con bordi tagliati, bordo con doppia smerigliatura, bianco/trasparente, 76×26 mm
Codice catalogo BRND474702
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Vetrini per microscopio standard prodotti in vetro ottico, classe idrolitica 3. I vetrini con bordi molati riducono il rischio di infortuni.
Specifiche
- Colore:bianco/trasparente
- Descrizione:Vetrino con bordi tagliati, bordo con doppia smerigliatura
- L×L:76×26 mm