Vetrini per microscopio
Vetrino con bordi tagliati, bianco/trasparente, 76×26 mm
Catalog # BRND474701
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
Vetrini per microscopio standard prodotti in vetro ottico, classe idrolitica 3. I vetrini con bordi molati riducono il rischio di infortuni.
Specifications
- Colore:bianco/trasparente
- Descrizione:Vetrino con bordi tagliati
- L×L:76×26 mm