Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottiglie per burette automatiche
Bottiglie per burette automatiche
2000 ml, Reservoir bottle, amber glass
Codice catalogo 612-9955
Nome del fornitore:   Brand
Bottiglie per burette automatiche
Codice catalogo 612-9955
Nome del fornitore:  Brand
Bottiglie per burette automatiche
Bottiglie per burette automatiche
2000 ml, Reservoir bottle, amber glass
Price
SFr. 127.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good temperature resistance
  • Very good chemical resistance
  • Amber coloured for light sensitive substances
  • Socket size NS 29732
Reservoir bottle for automatic burette available in clear glass or amber glass.
Specifiche
  • Capacità:
    2000 ml
  • Descrizione:
    Reservoir bottle, amber glass