Mini Coolers
Mini contenitore per refrigerazione, mantiene la temperatura di -70 °C per 45 minuti, Provette da 0,5-2,0 ml, 12, bianco
Codice catalogo 479-1243
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
- Durable polycarbonate filled with non-toxic gel
- Mini coolers hold twelve 0,5 to 2,0 ml tubes
Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench.
Specifiche
- Per:Provette da 0,5-2,0 ml
- N. di fori:12
- Colore:bianco
- Descrizione:Mini contenitore per refrigerazione, mantiene la temperatura di -70 °C per 45 minuti