Mini Coolers
Mini contenitore per refrigerazione, mantiene la temperatura di -20 °C per 60 minuti, Provette da 0,5-2,0 ml, 12, giallo
Codice catalogo 479-1242
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
- Durable polycarbonate filled with non-toxic gel
- Mini coolers hold twelve 0,5 to 2,0 ml tubes
Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench.
Specifiche
- Per:Provette da 0,5-2,0 ml
- N. di fori:12
- Colore:giallo
- Descrizione:Mini contenitore per refrigerazione, mantiene la temperatura di -20 °C per 60 minuti
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.