Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone, BAKER, J.T.Baker®
25 L
  8003.9025
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :   Avantor
Acetone, BAKER, J.T.Baker®
  8003.9025
 :  Avantor
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  67-64-1
Acetone, BAKER, J.T.Baker®
Acetone, BAKER, J.T.Baker®
25 L
 :  67-64-1
SFr. 274.00
1 * 25 L
 :  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  •  :67-64-1
  •  :CH₃COCH₃
  •  :MFCD00008765
  •  :58.08 g/mol
  •  :13,00067
  •  :56,2 °C (1013 hPa)
  •  :–95,4 °C
  •  :0,792 g/cm³ (20 °C)
  •  :<–20 °C (coppa chiusa)
  •  :Ambiente
  •  :200-662-2
  •  :1090
  •  :3,II
  •  :01-2119471330-49
  • Acidity or Alkalinity:
    passes test
  • Appearance of solution:
    passes test
  • Identification:
    passes test
  • Matter Insoluble in Water:
    passes test
  • Reducing Substances:
    passes test
  • Relative Density:
    0.790-0.793
  • Residue on Evaporation:
    max. 50 ppm
  • Water (H2O):
    max. 3 g/l
  • Additional Specification(s)::
    -
  • Assay (by GC):
    min. 99,0 %
  • Related Substances::
    -
  • Benzene:
    max. 2 ppm (v/v)
  • Methanol (CH3OH):
    max. 0,05 % (v/v)
  • Other Impurities:
    passes test
  • 2-Propanol (CH3CHOHCH3):
    max. 0,05 % (v/v)
  • Conf:
    25 L
  • Cat. No.:
    8003.9025
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion