Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone, BAKER, J.T.Baker®
Acetone, BAKER, J.T.Baker®
bottiglia in vetro, 1 L
Catalog # 8003.1000
Flammable
Irritant
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Supplier:   Avantor
Acetone, BAKER, J.T.Baker®
Catalog # 8003.1000
Supplier:  Avantor
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
CAS Number:  67-64-1
Acetone, BAKER, J.T.Baker®
Acetone, BAKER, J.T.Baker®
bottiglia in vetro, 1 L
CAS Number:  67-64-1
Price
SFr. 39.10
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyms:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS Number:67-64-1
  • Formula:CH₃COCH₃
  • MDL Number:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • Merck Index:13,00067
  • Boiling Pt:56,2 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:–95,4 °C
  • Density:0,792 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:<–20 °C (coppa chiusa)
  • Storage Temperature:Ambiente
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Specifications
Specification Test Results
  • Acidity or Alkalinity:
    passes test
  • Appearance of solution:
    passes test
  • Identification:
    passes test
  • Matter Insoluble in Water:
    passes test
  • Reducing Substances:
    passes test
  • Relative Density:
    0.790-0.793
  • Residue on Evaporation:
    max. 50 ppm
  • Water (H2O):
    max. 3 g/l
  • Additional Specification(s)::
    -
  • Assay (by GC):
    min. 99,0 %
  • Related Substances::
    -
  • Benzene:
    max. 2 ppm (v/v)
  • Methanol (CH3OH):
    max. 0,05 % (v/v)
  • Other Impurities:
    passes test
  • 2-Propanol (CH3CHOHCH3):
    max. 0,05 % (v/v)
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Cat. No.:
    8003.1000
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion