Double spatulas, round, bent
With two broader ends, 180 mm, 25 mm, 7 mm
Codice catalogo 231-1043
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/8, anti-magnetic. With two small or broader spoon-shaped ends.
Specifiche
- Descrizione:With two broader ends
- Lunghezza:180 mm
- Larghezza lama:7 mm
- Lunghezza lama:25 mm