Orders LinkContactUsLinkComponent
Crogioli
Crogioli
270 ml, 80×80 mm, 1,0 mm
Codice catalogo BOCH8129
Nome del fornitore:   BOCHEM
Crogioli
Codice catalogo BOCH8129
Nome del fornitore:  BOCHEM
Crogioli
Crogioli
270 ml, 80×80 mm, 1,0 mm
Price
SFr. 215.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Ordering information: Lids need to be ordered separately.
Specifiche
  • Ø×A:
    80×80 mm
  • Capacità:
    270 ml
  • Seq:
    20
  • Spessore:
    1,0 mm