Orders LinkContactUsLinkComponent
Crogioli | Avantor
Crogioli
5 ml, 20×25 mm, 0,5 mm
Codice catalogo BOCH8100
Nome del fornitore:   BOCHEM
Crogioli
Codice catalogo BOCH8100
Nome del fornitore:  BOCHEM
Crogioli
Crogioli
5 ml, 20×25 mm, 0,5 mm
Price
61.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Bestellinformationen: Lids need to be ordered separately.
Specifiche
  • Ø×A:
    20×25 mm
  • Capacità:
    5 ml
  • Seq:
    01
  • Spessore:
    0,5 mm