Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro pinze
Micro pinze
Clamps, micro, finger with cork, angled jaws, Acciaio inossidabile 18/10, 15 mm, 150 mm
Codice catalogo BOCH5405
Nome del fornitore:   BOCHEM
Micro pinze
Codice catalogo BOCH5405
Nome del fornitore:  BOCHEM
Micro pinze
Micro pinze
Clamps, micro, finger with cork, angled jaws, Acciaio inossidabile 18/10, 15 mm, 150 mm
Price
SFr. 35.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Micro clamps made of stainless steel.
  • Fingers are covered with either a layer of cork or with silicone coating to protect clamped items
  • With round or angled jaws
Specifiche
  • Larghezza di serraggio:
    15 mm
  • Descrizione:
    Clamps, micro, finger with cork, angled jaws
  • Lunghezza:
    150 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile 18/10