Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
2,2 kg, 150×300×6 mm
Codice catalogo 241-3167
Nome del fornitore:   BOCHEM
Stand bases
Codice catalogo 241-3167
Nome del fornitore:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
2,2 kg, 150×300×6 mm
Price
SFr. 53.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
Certifications: DIN 12892
Specifiche
  • L×P×A:
    150×300×6 mm
  • Peso:
    2,2 kg