Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
Stand bases
2,0 kg, 160×250×6 mm
Codice catalogo BOCH5032
Nome del fornitore:   BOCHEM
Stand bases
Codice catalogo BOCH5032
Nome del fornitore:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
2,0 kg, 160×250×6 mm
Price
SFr. 49.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
Certifications: DIN 12892
Specifiche
  • L×P×A:
    160×250×6 mm
  • Peso:
    2,0 kg