Orders LinkContactUsLinkComponent
Stand bases
Stand bases
0,8 kg, 100×180×6 mm
Codice catalogo BOCH5030
Nome del fornitore:   BOCHEM
Stand bases
Codice catalogo BOCH5030
Nome del fornitore:  BOCHEM
Stand bases
Stand bases
0,8 kg, 100×180×6 mm
Price
SFr. 34.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Steel, varnished.
  • With M10 threaded hole
  • One adjustable foot
Certifications: DIN 12892
Specifiche
  • L×P×A:
    100×180×6 mm
  • Peso:
    0,8 kg