Double spatulas, Chattaway type
150 mm, 40 mm, 7 mm
Codice catalogo BOCH3142
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Specifiche
- Lunghezza:150 mm
- Seq:02
- Larghezza lama:7 mm
- Lunghezza lama:40 mm