Orders LinkContactUsLinkComponent
Weighing scoops
Weighing scoops
90 mm, 32 mm
Codice catalogo BOCH12811
Nome del fornitore:   BOCHEM
Weighing scoops
Codice catalogo BOCH12811
Nome del fornitore:  BOCHEM
Weighing scoops
Weighing scoops
90 mm, 32 mm
Price
SFr. 8.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Aluminium.
Specifiche
  • Larghezza:
    32 mm
  • Lunghezza:
    90 mm
  • Seq:
    02