Forceps, blunt
Stainless steel forceps, straigt, blunt, 130 mm
Codice catalogo BOCH1002
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀.
Specifiche
- Descrizione:Stainless steel forceps, straigt, blunt
- Lunghezza:130 mm