Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori per setacci Retsch

Accessori per setacci Retsch

Anello intermedio, in acciaio inossidabile, 100 mm, 40 mm
Katalognr. 510-2019
Anbieter:   Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Katalognr. 510-2019
Anbieter:  Retsch GmbH
Accessori per setacci Retsch
Accessori per setacci Retsch

Anello intermedio, in acciaio inossidabile, 100 mm, 40 mm

Preis
SFr. 81.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Ø:
    100 mm
  • Descrizione:
    Anello intermedio, in acciaio inossidabile
  • Altezza:
    40 mm
  • Seq:
    29
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..